Learn More
Eppendorf™ Gummimatten
Artikelnummer. 10283172 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
500 ml Rechteckbecher
Adapter 5702724009, für 1 x 15-ml-Gefäß
Adapter 5702735000, für 1 x 10-ml-Gefäß
Adapter 5702737003
Adapter für Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml Gefäß
1x 15 ml-Gefäß
1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden
1x 500 ml-Becher
4x 100 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
16 Stück
20 Stück
4 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10283172
Marke: Eppendorf™ 5810734002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Eppendorf Adaptern und Eppendorf Behältern
  • Gummimatten
  • Erhältlich für verschiedene Rotoren und Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Matte
Material Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml Rechteckbecher
Farbe Weiß
Fassungsvermögen 1x 500 ml-Becher
Enthält Set mit 4 Matten