Learn More
Saint Gobain Life Sciences Probenbeutel für Gase, aus Gummi
Diese Beutel eignen sich für die Analyse von Gasproben. Saint Gobain Performance Plastics™ Gasprobenbeutel aus Gummi zeichnen sich durch eine zylindrische Form sowie durch einen Schlauch und Verschluss aus Hartgummi aus.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 5607076
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beutel sind einzeln verpackt
- Lieferbar in Zehnerpackungen
- Foliendicke: 5/10 mm
- Spezialgrößen und -konfigurationen sind auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
Probenbeutel für Gase, aus Gummi | |
5 l | |
Hahn | |
Gummi |