Learn More
Saint Gobain Life Sciences Gummistopfen mit umstülpbarem Rand
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Zweiteilige Klapprand-Stopfen
- Mit einer Doppeldichtung zur Sicherung des Behälterinhalts
- Ideal zum Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
- Der untere Teil greift die Außenseite des Behälters, und der obere Hohlstopfen verfügt über Ringverzahnung, um eine dichte Abdichtung am Rand zu gewährleisten
- Der obere Hohlstopfen kann perforiert werden, um den Inhalt zu extrahieren, ohne den Stopfen zu entfernen, und bleibt auch nach mehreren Perforationen wasserdicht
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 7.1 mm |
| Menge | 100 Packung |
| Farbe | Transparent |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Gummistopfen |