Learn More
Tocris Bioscience™ RU.521
Potent and selective inhibitor of cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)
253.00 € - 1015.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[1-(6,7-Dichloro-1 H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-1 H-pyrazol-4-yl]-1(3 H)-isobenzofuranone
CAS 2262452-06-0
Ziel Synthase/Synthetase Inhibitors
Summenformel C19H12Cl2N4O3
Reinheit 0.98
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18736205
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7904/10
10 mg
253.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18766005
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
7904/50
50 mg
1015.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RU.521 is a potent and selective cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor (Kd = 36.2 nM; IC50 values are 0.11 μM and 2.94 μM against m-cGAS and h-cGAS, respectively). RU.521 suppresses dsDNA-activated reporter activity but not 5'ppp-HP20 RNA or murine IFN-β-induced IFN-β1-dependent gene expression. RU.521 reduces constitutive expression of type I interferon in primary macrophages from a mouse model of Aicardi-Gouti?res syndrome. Pretreatment of chimeric antigen receptor (CAR) redirected T cells with RU.521 increases efficiency of virus-free gene editing by improving cell viability and CAR integration in cell line.
Spezifikation
Spezifikation
3-[1-(6,7-Dichloro-1 H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-1 H-pyrazol-4-yl]-1(3 H)-isobenzofuranone
Synthase/Synthetase Inhibitors
0.98
2262452-06-0
C19H12Cl2N4O3
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C