Learn More
Restek Rtx-200 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.00um
Marke: Restek 15053
Rtx-200 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.00um
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Restek Rtx-200 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.00um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur