Learn More
Thermo Scientific™ RT2 Heizplattenrührer, erweitertes Modell
Unser niedriger Heizplattenrührer mit digitaler Anzeige ist mit einem PT100-Sensor für genaue Temperaturmessungen bei empfindlichen experimentellen Verfahren ausgestattet und gewährleistet hohe Messgenauigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 88880005
666.90 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem schlanken, flachen Thermo Scientific™ Heissplattenrührer RT2 Advanced Digital erleben Sie präzise Regelung ohne Einbußen bei Ihrem Budget. Dieser Heizplattenrührer bietet eine digitale Temperatur- und Drehzahlregelung mit einer Auflösung für die Temperatur von 0,1 °C und einem Rührdrehzahlbereich von 30 bis 2000 U/min. Wählen Sie Ihre Aufheizrate und erleben Sie eine hervorragende Wärmeübertragung. Dies ist auf die hervorragende Wärmeübertragung durch die eng integrierte Struktur des Heizelements und eine keramikbeschichtete Aluminiumlegierung, die eine hervorragende Gleichförmigkeit und Korrosionsbeständigkeit zurückzuführen, die gleichzeitig eine optimale Überwachung von Farbänderungen in Proben oder Medien während des Betriebs ermöglicht.
- Mikroprozessor-PID-Regelung mit Feedbackfunktion
- Digitale LED-Temperatur- und Drehzahlanzeige (Temperatur in 0.1 C Auflösung)
- Gleichzeitige Anzeige von Ist- und Solltemperatur oder Rührdrehzahl
- Rührdrehzahlbereich: 30 bis 2000 U/min
- Bei Viskositätsänderungen wird dank der Feedbackfunktion die normale Drehzahl aufrechterhalten
- Temperaturbereich: Max. 350 °C/662 °F
- Heizrate einstellbar von 0 bis 100 % in 1 %-Intervallen
- Timer-Einstellung für sofortigen Start, Countdown oder Start beim Erreichen der gewünschten Heizplatten-Solltemperatur möglich
- Anwenderkonfigurierbare Einstellung der Temperaturgrenzwerte
- Zusätzliche Sicherheit dank Bedienfeldsperre
- Mit Temperaturfühler
- Bei Anschluss stellt das Gerät automatisch auf den externen Sensormodus um
- Ermöglicht bei Einsatz die Kontrolle der Probentemperatur
- Temperaturbestimmung der Proben oder Medien in Echtzeit auf der digitalen Anzeige
- Zwei Gewindebohrungen für Haltestangen nehmen verschiedene Geräte wie Temperaturfühler, Thermometer, Laborglasartikel und mehr auf (Haltestange und Klemme separat lieferbar)
- Die Warnungsanzeige bei heißer Oberfläche leuchtet im ausgeschalteten Zustand bei Stromzufuhr, bis die Heizplatte wieder die Umgebungstemperatur erreicht
- Der Sanftanlaufmechanismus verhindert Spritzer beim Anlaufen
- Automatische Abschaltung bei Übertemperatur
- Abnehmbares Netzkabel
- Der optionale transparente Schild schützt die Anwender vor Spritzern
- Rührleistung: 20 l (H2O)
- Maße der Heizplatte: 140 mm/5.5 in. Durchmesser
- Werkstoff der Heizplatte: Keramikbeschichtetes Aluminium
- Gesamtmaße (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm/11.42 x 6.34 x 3.94 in.
- Gehäusewerkstoff: Aluminium
- Anzeige: LED digital (0.1 °C Auflösung)
- Heizleistung: 600 W
- Maximale Last: 25 kg/55.1 lbs.
- Elektrik: 230V, 50/60Hz
- Heizbad (Bestell- Nr. 88880141])
- Transparente Sicherheitsscheibe (Bestell- Nr. 88880142)
- Haltestange (Bestell- Nr. 88880143)
- C-5, Halteklemme (Bestell- Nr. 88880148)
- 3-Zackenklemme (Bestell- Nr. 88880149)
- Temperaturfühler Klasse A (PT100, 400 °C) (Bestell- Nr. 88880150)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
Aluminium | |
EU-, UK-, CN/AUS-Steckertypen | |
Aluminium | |
Regelung mit PID/Skalierung | |
140 mm Durchm. | |
50 bis 350 °C | |
3,94 in. | |
161 mm | |
6,34 in. | |
Heizplattenrührer, Rührer | |
25 kg | |
20 l | |
2 Jahre | |
cCSAus, CE |
230 V | |
5,5 in. Durchm. | |
230 V, 50/60 Hz | |
11,42 in. | |
100 mm | |
122 bis 662 °F | |
50/60 Hz | |
290 mm | |
600 W | |
Rund | |
Verschiedene Ausführungen | |
30 bis 2.000 U/min | |
11,42 x 6,34 x 3,94 in. (290 x 161 x 100 mm) | |
LED |