Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit Filter in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10264671
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
200 μl
1000 μl
1200 μl
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10264671
Marke: Thermo Scientific™ 2769
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
  • Mit geringer Retention erhältlich
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 200 l, mit Filter, steril, Gestell
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Modell 200 l
Länge (angloamerikanisch) 1,97 in.
Länge (metrisch) 5,00 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Universal
Farbcode Grün
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinie SoftFit L