Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit Filter in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10162151
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
200 μl
1000 μl
1200 μl
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10162151
Marke: Thermo Scientific™ 2749
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
  • Mit geringer Retention erhältlich
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 20 l, mit Filter, steril, Gestell
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Modell 20 l
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 4,86 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Universal
Farbcode Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinie SoftFit L