Learn More
Electrothermal™ STEM Orbital Shaker, 4 mm, RS 9000, 230 V
Der RS900 ist ein Heizungs-/Schüttlerreaktionsblock, der für kontinuierliches Erhitzen und Schütteln von Proben mit Touchscreen-Anpassung der Temperatur und Schüttelgeschwindigkeiten ausgelegt ist.
Marke: Electrothermal™ 99968-12
10940.95 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr vielseitig, da Reaktionsblöcke zur Aufnahme verschiedener Gefäße und Tablettformate ausgetauscht werden können
- Hochauflösendes LCD-Display mit Blendschutzbeschichtung, das sowohl bei hellen als auch bei dunklen Bedingungen sichtbar ist
- Kann auf einer Roboterplattform oder in einem Labor verwendet werden
- Betrieb über einen Temperaturbereich von Umgebungstemperatur bis 150 °C
- Rührgeschwindigkeit von 100 bis 600 U/min
- Optionale Temperatursonde
- Zweiachsiges X-Y-Kreiselsystem auf solidem Bronzegehäuse, das zuverlässig und stabil ist
- Die automatische Parkfunktion ermöglicht die Anwendung auf Roboterplattformen
- Sanfter Start, um Spritzer zu minimieren
- Sehr sicher im Betrieb
- Bietet eine jahrelange zuverlässige Verwendung mit kontinuierlicher 24 h-Heizung und -Rührfunktion
Spezifikation
7 kg (ohne Gewicht des Reaktionsblocks) | |
100/115/230 V, 50/60 Hz | |
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 150 °C | |
Orbitalschüttler | |
165 mm | |
42 kg | |
1 bis 99 h |
100 bis 600 U/min | |
230 V | |
900 W | |
510 mm | |
240 mm | |
Blau hinterleuchtete zweizeilige 13-Punktmatrix |