Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG disodium salt
Sodium salt of (RS)-MCPG (Cat. No. 0336)
Marke:  Tocris Bioscience™ 3696/10
185.92 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18043942
  • 231.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
(RS)-MCPG disodium salt is a sodium salt of (RS)-MCPG, a non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
(RS)-MCPG disodium salt
(RS)-MCPG disodium salt
10 mg
253.16
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke