Learn More
(RS)-CPP, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001420
(RS)-CPP, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001420
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001420
Marke: Tocris Bioscience 0173/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent NMDA antagonist
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
Chemische Identifikatoren
CAS 100828-16-8
Summenformel C8H17N2O5P
Molekulargewicht (g/mol) 252.207
InChI-Schlüssel CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-phosphonopropyl piperazine-2-carboxylic acid, 3-2-cpp, carboxypeptidase p, rs-cpp, 3-2-carboxypiperazin-4-yl propyl-1-phosphonic acid, +/--cpp, 4-3-phosphonopropyl-2-piperazinecarboxylic acid, 3h cpp, chembl22304, dl-3-2-carboxypiperazin-4-yl-propyl-1-phosphonic acid
PubChem CID 1228
IUPAC-Name 4-(3-phosphonopropyl)piperazine-2-carboxylic acid
SMILES C1CN(CC(N1)C(=O)O)CCCP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-CPP
Menge 50 mg
Formelmasse 252.21
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(RS)-CPP, Tocris Bioscience™ >