Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond Säulen Flash RS15 Füllmaterial:ALOX N (VE=20 Stück)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
:
ID:21,2mm
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 116 mm |
| Typ | Flash-RS-Kartusche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Einsatz in Teledyne Isco CombiFlash-Systemen |