Learn More
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinitätsmedium
Entwickelt für die Reinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper in Laboren und im Prozessmaßstab
Marke:  Cytiva 17-1279-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10313350
  • 2813.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bestehend aus rekombinantem Protein A, gekoppelt mit einer quervernetzten Agarose-Basismatrix in Höhe von 4 %
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen, Ein-Punkt-Bindung von Protein A, mit hoher Rückgewinnung, hoher Reinheit und geringer Ligand-Leckage
  • Während des Herstellungsprozesses sind keine Säugetierkomponenten beteiligt
  • Matrix: 4 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm (d50 V)
  • Ligand: 6 mg rProtein A/ml Medium (E. coli)
  • Bindungsvermögen: Ca. 50 mg Human-IgG/ml Medium
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
  • Druck-/Durchflussangabe: Basismatrix150 bis 250 cm/h ,100 kPa, XK 50/60 Säule, Bett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Zur Aufreinigung von mono- und polyklonalen Antikörpern auf Labor- und Prozessebene
50 mg humanes IgG/ml
150 bis 250 cm/Hoμr
9.84 Zoll
100 kPa
2 bis 9
Rekombinantes Protein A (E. Coli)
Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden
2 bis 8 °C
rProtein A Sepharose Fast Flow-Medien
60 - 165 μm
25 cm
4 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • rProtein A Sepharose
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.