Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ohne Glutamin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7180536
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524446
Marke: Gibco™ 31870017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
RPMI 1640 Medium, ohne Glutamin
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. RPMI 1640 wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Wir bieten viele Gibco™ RPMI 1640-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen vorhanden.
Produktgemäßer Gebrauch
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei RPMI 1640 eine Supplementierung erforderlich sein, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS). RPMI 1640 nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (2,0 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 100 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Culture Type Säugetierzellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.