Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10432512
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
100 ml
20 x 100 ml
500 ml
6 × 1.000 ml
Mit Additiven:
Glutamin, Phenolrot
Phenolrot
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Packungsgröße:
1 Liter
1 Set
100 Milliliter
20 PCS
500 Milliliter
6 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10432512
Marke: Gibco™ 21875059
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
RPMI 1640-Medium
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Kultur leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. Das RPMI 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden. Wir bieten zahlreiche Gibco™ RPMI 1640 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an.
Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Kunden, die Gibco™ RPMI 1640 in einem Herstellungsprozess verwenden und dazu eine Lizenz der FDA beantragt haben, können bei uns eine Vollmacht als Referenz für unser Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ RPMI 1640 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11875-127). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei RPMI 1640 eine Supplementierung, meist mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich. RPMI 1640 verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (2.0 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 1.000 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 7 bis 7,4
Kennzeichnung Für In-vitro-Diagnostik
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung RPMI 1640 Medium, 1x Konzentration, 1.000 ml, flüssig, mit L-Glutamin, Phenolrot, pH 7 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 260 bis 310 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, wasserlöslich, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur