Learn More
Gilac™ Round Tub with Reinforced Bottom
The Round Tub with Reinforced Bottom has rigid walls to prevent distortion when loaded. Ergonomic handles.
38.00 € - 72.85 €
Spezifikation
Produkttyp | Reinforced Round Tub |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Food Contact Certified |
Farbe | White |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Food Contact |
Material | LDPE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16274011
|
Gilac™
G608121 |
35 L |
38.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16284011
|
Gilac™
G608221 |
50 L |
54.80 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16204021
|
Gilac™
G608421 |
75 L |
72.85 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Rigid walls to prevent distortion when loaded
- Ergonomic handles
- Easy to clean and dry
- Anti-wear skirt
- Dimensions including handles
Spezifikation
Reinforced Round Tub | |
White | |
LDPE | |
Rund |
Food Contact Certified | |
Food Contact | |
60°C |