Learn More
Bochem™ Runde Körbe aus Edelstahldraht, mit Griffen
Marke:  Bochem™ 10057
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000801
  • 203.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Elektrolytisch poliert, antimagnetisch.
φ/H: 120/100mm
Spezifikation
Spezifikation
Griff
Drahtkorb
300 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bochem™ Runde Körbe aus Edelstahldraht, mit Griffen > Durchmesser:300mm; Höhe:200mm