Learn More
Fisherbrand™ Runde Glasflaschen mit enger Öffnung
Artikelnummer. 12870914
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Lagern, gießen und teilen Sie Flüssigkeiten im Labor mithilfe von runden Alpha Enghalsflaschen aus Glas. Diese runden Flaschen aus braunem oder klarem Borosilikatglas sind ein integrales Werkzeug im Labor.
  • Enger Hals
  • Borosilikatglas, rund
  • Braun- oder Klarglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20/Packung
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 215,6 mm
Produkttyp Flasche
Durchmesser (metrisch) 97,5 mm