Learn More
Gilac™ Round Dustbin
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 35 L round dustbin.
- Also available with a standard or swing lid.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 35 l |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 9.2 gal. |
| Farbe | White |
| Form | Rund |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Dust Bin |