Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Standard-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11718749 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
2000 ml
3785 ml
Verschlussgröße:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70 – 400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Karton
4/Karton
6/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11718749
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimale Allzweckflasche. Fisherbrand™ Transparente Standard-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen aus weißen Polypropylen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage eignen sich für den Einsatz in den Bereichen Pharmazie, Chemie, Umwelttechnik sowie Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln.
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Mit weitem Hals für einen einfachen Transfer des Inhalts
  • Lieferbar in Kapazitäten von 120 bis 3840 ml
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 48-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 84 mm
Produkttyp Standard-Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja