Beschreibung
- Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig im Labor verwendet werden
- Erhältlich mit den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83
- Die Füllmengen reichen von nur 2 l bis 4 l, 10 l, 25 l, 50 l und 60 l für die Sammlung großer Lösungsmittelmengen
Viele individuelle Merkmale wie Tragegriffe, Griffe oder Messskalen gewährleisten die sichere Handhabung der Gefahrstoffe.
SCAT Runde Behälter sind eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Behältern. SCAT Behälter zur physikalischen Trennung von Lösungsmitteln und zur Verhinderung der Vermischung gefährlicher Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 2 L |
| Verschlussgröße | B53 |
| Farbe | Weiß (durchscheinend) |
| Beschreibung | Rundkanister 2 l, B53, PE-HD, Abmessungen (B x H x T): 119 x 260 x 119 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 119 x 260 x 119 mm |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | HDPE |
| Mouth Style | B53 Gewinde |
| Mehr anzeigen |