Learn More
Thermo Scientific™ Rundbecher für Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Rotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Runder Becher, 180 ml, unversiegelt
Beschreibung
Bestellinformation
Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten. Aerosoldichte Deckel (75008173) separat erhältlich. Optionale Adapter für verschiedene Röhrchenarten und -volumina von 1.5 bis 100 ml.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ausschwingrotor für Labofuge™ 400 und 400R Zentrifuge |
| Fassungsvermögen | 18 mL |
| Röhrchengröße | 1,5 bis 100 ml |