Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10633981
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
3.5 ml
4 ml
5 ml
6,5 ml
10 ml
12 ml
14 ml
20 ml
Länge (metrisch):
40 mm
55 mm
63 mm
65 mm
70 mm
75 mm
100 mm
152 mm
Durchmesser (metrisch):
10,5 mm
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Packungsgröße:
1400 Stück
1500 Stück
1600 Stück
1800 Stück
2000 Stück
3000 Stück
3600 Stück
Artikelnummer. 10633981
Marke: Greiner Bio-One 160101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
  • Nicht steril
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Serviceplan
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 12 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit Probenübertragung
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Reagenzgläser