Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
3.5 ml
4 ml
5 ml
6,5 ml
10 ml
12 ml
14 ml
20 ml
Länge (metrisch):
40 mm
55 mm
63 mm
65 mm
70 mm
75 mm
100 mm
152 mm
Durchmesser (metrisch):
10,5 mm
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Packungsgröße:
1400 Stück
1500 Stück
1600 Stück
1800 Stück
2000 Stück
3000 Stück
3600 Stück
Beschreibung
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
- Nicht steril
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit | Probenübertragung |
| Sterilität | Unsteril |
| Durchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |