missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polypropylen mit runden Böden und Schraubverschluss
Polypropylen weist eine hohe thermische, mechanische und chemische Stabilität auf.
602.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Weiß |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 12 ml |
Länge (metrisch) | 100 mm |
Material | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 16,8 mm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10636983
|
Greiner Bio-One
163261 |
Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Volumen: 12 ml
- Weißer Schraubverschluss
- Durchm. x Höhe: 17 x 100 mm
- Steril und unsteril erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
100 mm | |
16,8 mm | |
Reagenzgläser |
12 ml | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |