Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polypropylen mit runden Böden
Ideal für die Lagerung von Proben.
Marke: Greiner Bio-One 112201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Polypropylenröhrchen haben eine besonders gute thermische, chemische und mechanische Stabilität.
- Nicht steril
Spezifikation
4 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Reagenzgläser |
55 mm | |
Lagerung von Proben | |
12 mm |