Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Kulturröhrchen mit Rundboden und belüftetem Druckknopfverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075350
Click to view available options
Verschlusstyp:
Belüfteter Schnappdeckel
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 10696722
Marke: Greiner Bio-One 184201
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit hoher thermischer, mechanischer und chemischer Stabilität.
  • Volumen: 12 ml
  • Graduiert
  • Durchm. x Höhe: 17 x 77 mm
  • Steril und unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Verschlusstyp Belüfteter Schnappdeckel
Länge (metrisch) 77 mm
Material Polypropylen
Skala Ja
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 12 mL
Form Rundboden
Verschluss inklusive Nein
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.