Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reagenzgläser mit NS-Schliff ohne Graduierung
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Stopfen
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Description
- Mit rundem Boden und NS-Buchse
- Erhältlich ohne Stopfen, mit PE-Stopfen oder mit sechseckigem hohlem Glasstopfen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Rundbodenglas |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |