Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reagenzgläser mit NS-Schliff ohne Graduierung
Artikelnummer. 10767571
Change view
Click to view available options
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Stopfen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Verschlusstyp unitSize
10767571 Stopfen 10 Stück
10396412 Nicht enthalten 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 10767571
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05700107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reagenzgläser NS-Schliffverbindung ohne Graduierung bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Mit rundem Boden und NS-Buchse
  • Erhältlich ohne Stopfen, mit PE-Stopfen oder mit sechseckigem hohlem Glasstopfen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Rundbodenglas
Material Borosilicate Glass
Verschlussmaterial HDPE
Höhe (metrisch) 100 mm
Verschlusstyp Stopfen