Learn More
IKA™ Einlage für Rundbodenkolben
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rundboden
- Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
- Temperaturbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 44 mm |
| Form | Rundboden |
| Temperatur (metrisch) | 180 °C |
| Typ | Kolbeneinlage |