Learn More
IKA™ Einlage für Rundbodenkolben
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
- Rundboden
- Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
- Temperaturbeständig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,3 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Form | Rundboden |
| Temperatur (metrisch) | 180 °C |
| Typ | Kolbeneinlage |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion