Learn More
S Murray™ Rundflasche mit Düsenkappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
250 mL
Beschreibung
- Übliche Flaschen mit runden Schultern
- Für Sprays, Pumpen und Düsen sowie Kappen
- Spenderkappe im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Farbe | Naturfarben |
Enthält | Druck-/Etikettenbereich (57 x 48 mm) |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 22 mm R6 |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 86 mm |
Verschlussmaterial | LDPE |
Verschlussgröße | Länge des abgeschrägten Teils: 410, Halsdurchmesser: 22 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
S Murray™ Rundflasche mit Düsenkappe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur