Learn More
IKA™ Dispergierwerkzeug S 10 N - 5 G (0,5-10ml)Stator 5 mm, Rotor 3,8 mm Durchm.
Artikelnummer. 10779883 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
T10 Basis, T 10 Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10779883
Marke: IKA™ 0003304000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet zur Verwendung mit Dispergierwerkzeug T 10 Basis und T 10 Standard.
  • Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
  • Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
  • Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
  • Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
  • Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
  • Geeignet für Dispergierwerkzeuge T 10 Basis und T 10 Standard
  • Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
  • Lösungsmitteltauglich
  • Höchsttemperatur: 180 °C
  • Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 0,5 bis 10 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Immersionslänge 20 bis 75 mm
Länge (metrisch) Welle 92 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) T10 Basis, T 10 Standard
Modell S 10N – 5G
Verpackungsmenge Je 1
Sterilisationsmethode Alle Methoden