Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tischzentrifuge
Praktische Packungen für die Zellkultur und klinische Anwendungen
Marke: Thermo Scientific™ 75005762
2829.25 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Praktische Zellkultur- und klinische Pakete
Rotorinnovationen — von Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zu zertifizierten Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biobehälterdeckeln — verkürzen die Vorbereitungszeit für Durchläufe und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Proben.
Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors:
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer zur einfachen Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
- Bioabdichtende, zertifizierte ClickSeal-Deckel für handschuhfreundlichen, einhändigen Betrieb
- 8 Adapter verfügbar, die Ihren wachsenden klinischen und Forschungsanforderungen gerecht werden
Spezifikation
Aluminium | |
24 × 0,7 ml | |
4.500 U/min | |
12,4 cm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tischzentrifuge | |
Rotor TX-150 (75005701), Satz mit 4 runden Bechern (75005702), Satz mit 4 ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln (75005707), Satz mit 4 Adaptern für Blutentnahmeröhrchen: 5/7 ml (75005739) und 10 ml (75005738) |
Ausschwingrotor | |
3.260 × g | |
5,1 bis 14,4 cm | |
1,8 cm | |
90° | |
Ja |