Learn More
Velp Scientifica™ VCR2 SCHNEIDEROTOR 20MM .
Velp Scientifica™ Rotor für OV5 Homogenisator kann mit einer Reihe Schäften und Statoren für OV5 Homogenisen neu konfiguriert werden.
123.00 € - 232.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15339544
|
Velp Scientifica™
A00000053 |
Standardrotator | Gehäuse VSR2 | 20 mm | N/A | ||||
15349544
|
Velp Scientifica™
A00000054 |
Cutter-Rotor | Gehäuse VCR2 | 20 mm | N/A | ||||
15359544
|
Velp Scientifica™
A00000055 |
Mischrotor | Gehäuse VMR2 | 20 mm | N/A | ||||
15369544
|
Velp Scientifica™
A00000056 |
Emulsifizierender Rotor | Gehäuse VER2 | 20 mm | N/A | ||||
15379544
|
Velp Scientifica™
A00000057 |
Standardrotor | Gehäuse VSR3 | 30 mm | N/A | ||||
15389544
|
Velp Scientifica™
A00000058 |
Cutter-Rotor | Gehäuse VCR3 | 30 mm | N/A | ||||
15309554
|
Velp Scientifica™
A00000059 |
Mischrotor | Gehäuse VMR3 | 30 mm | N/A | ||||
15319554
|
Velp Scientifica™
A00000060 |
Emulsifizierender Rotor | Gehäuse VER3 | 30 mm | N/A | ||||
Beschreibung
Der Velp Scientifica™ Rotor für OV5 Homogenisatoren kann mit einer Reihe von Schäften und Statoren für OV5 Homogenisatoren neu konfiguriert werden.
- Kann entfernt und neu konfiguriert werden
- Austauschbar
- Anwenderfreundlich
- Robust und langlebig
Spezifikation
Je 1 |