Learn More
Velp Scientifica™ VCR2 SCHNEIDEROTOR 20MM .
Velp Scientifica™ Rotor für OV5 Homogenisator kann mit einer Reihe Schäften und Statoren für OV5 Homogenisen neu konfiguriert werden.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000056
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15369544
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Velp Scientifica™ Rotor für OV5 Homogenisatoren kann mit einer Reihe von Schäften und Statoren für OV5 Homogenisatoren neu konfiguriert werden.
  • Kann entfernt und neu konfiguriert werden
  • Austauschbar
  • Anwenderfreundlich
  • Robust und langlebig
Spezifikation
Spezifikation
Emulsifizierender Rotor
Dispenser
Je 1
20 mm
Gehäuse VER2