Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-24 x 2 für Zentrifuge 5420
Der Rotor FA-24x2 ist für das Zentrifugieren von 24 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen ausgelegt und verfügt über einen aerosoldichten Rotordeckel.
Marke: Eppendorf™ 5495400001
669.75 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 21.300 x g (15.060 U/min)
- 24 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
- Aerosoldicht
Spezifikation
FA-24x2,aerosoldicht – mit Rotordeckel | |
Rotor | |
21.100 x g | |
Zentrifuge 5420 |
Eloxiertes Aluminium hoher Qualität | |
24 x 1,5/2 ml-Röhrchen | |
14.800 U/min | |
Rotordeckel |