Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 6 x 250 ml FB, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  OHAUS™ 30314821
2925.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15896652
  • 3000.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 6 x 250 ml
  • Max. g-Kraft: 10,016 g
  • Max. Drehzal: 8,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 6 x 250 ml FB, ID
6 x 250 ml
8.000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
10.016 × g
8,720 kg
28 °
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
OHAUS™ Winkelrotor, 6 x 250 ml FB, ID > Modellnummer R-A6 X250/8MI