Learn More
Eppendorf™ FA-45-20-17 Rotoradapter
Artikelnummer. 13226619 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 Kryoröhrchen
1x 1,5/2,0 ml-Gefäß
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 13226619
Marke: Eppendorf™ 5820769009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für 1.5/2 ml-Röhrchen und Kryoröhrchen
  • Rotoren FA-45-12-17, FA-45-16-17 und FA-45-20-17
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Kryoröhrchen
Fassungsvermögen 1 Kryoröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren FA-45-12-17,FA-45-16-17 und FA-45-20-17
Anzahl pro Packung Set von 4