Learn More
Carl Roth™ Roti Colloidal Coomassie Staining Solution
Marke:  Carl Roth™ A152.1
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 10250132
  • 147.15 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Blau
Protein-Färbung
Flüssig
Colloidal Comassie Brilliant Blue
Each
50 Mini Gels
5X
Colloidal Coomassie Brilliant Blue
For coomassie brilliant blue G250 staining agent for proteins in Polyacrylamide gels
Yes
20°C