Learn More
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel
Standardspindel für den Einsatz mit IKA™ ROTAVISC-Viskosimetern.
Marke:  IKA™ 0025006838
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17257549
  • 58.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
Spezifikation
Spezifikation
Standardspindel
IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
SP-11 Standardspindel
AISI 316L