Learn More
IKA™ ROTAVISC lo-vi HELI Viskosimeter Komplettpaket
Das ROTAVISC lo-vi HELI Complete Viscosimeter-Paket bestimmt die Viskosität gering viskoser Flüssigkeiten in allen Anwendungsbereichen, vom Labor bis zur Qualitätskontrolle.
3900.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Rotationsviskosimeter |
---|---|
Viskositätsbereich | 15 bis 6.000.000 cSt |
Displaytyp | TFT LCD |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Enthält | ROTAVISC lo-vi HELI Vollständiges Viskosimeter, Spindelset-1, PT 100.8 Temperaturfühler, HELISTAND Motorbetriebenes Stativ, T-Spindel-Set |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17287559
|
IKA™
0025008225 |
EU-Stecker | N/A | ||||||
Beschreibung
- Das Paket umfasst einen Standard-Spindelsatz (SP 1-SP 4), eine Schutzhalterung, einen Temperatursensor und HELISTAND-Ständer mit T-Spindel-Set
- Leicht zu bedienen
- Großes, 4,3 Zoll-TFT-Display ermöglicht eine intuitive Menüführung
- Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
- Hohe Messgenauigkeit für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten von ±1 % des Messbereichs
- Reproduzierbarkeit innerhalb von ±0,2 %
- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Motorisiertes IKA™ HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen rotierenden Körper langsam und gleichmäßig in der Probe nach oben und unten
Spezifikation
Rotationsviskosimeter | |
TFT LCD | |
ROTAVISC lo-vi HELI Vollständiges Viskosimeter, Spindelset-1, PT 100.8 Temperaturfühler, HELISTAND Motorbetriebenes Stativ, T-Spindel-Set | |
0.2% | |
Viskositätsmessung von fließenden und nicht fließenden Flüssigkeiten | |
0,01 bis 200 U/min | |
230 V |
15 bis 6.000.000 cSt | |
CE | |
0.01 | |
Stufenlos | |
Temperatursensor | |
-100°C to +300°C |