Learn More
BUCHI Rotavapor R-80
Eco-conscious and compact evaporation. The R-80 is the most energy-efficient and compact Rotavapor™ on the market. The R-80 is an affordable and eco-friendly solution that ensures the most efficient use of lab space while meeting BUCHI's high-quality standards.
2870.00 € - 6365.00 €
Spezifikation
Spannung | 220/240 V |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 1 L |
Geschwindigkeit | 10 to 330 rpm |
Temperaturbereich (metrisch) | Ambient to 95°C |
IP-Schutzart | IP42 |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
30000625
|
BUCHI
11SR0801C001 |
Rotavapor R-80, C Condenser, 29/32,230V | Rotary Evaporator | 220/240 V |
3030.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
30000626
|
BUCHI
11SR0801C101 |
Rotavapor System R-80, C Condenser, including vacuum pump V-80 and controler I-80, 29/32 | Rotary Evaporator System | 220/240 V |
5480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
30000627
|
BUCHI
11SR0801C201 |
Rotavapor System R-80, C Condenser, including vacuum pump V-180 and controler I-180, 29/32 | Rotary Evaporator System | 220/240 V |
6365.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
30000628
|
BUCHI
11SR0801V001 |
Rotavapor R-80, V Condenser, 29/32, 230V | Rotary Evaporator | 220/240 V |
2870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
30000646
|
BUCHI
11SR0801V101 |
Rotavapor System R-80, V Condenser, including vacuum pump V-80 and controler I-80, 29/32 | Rotary Evaporator System | 220/240 V |
5365.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
30000642
|
BUCHI
11SR0801V201 |
Rotavapor System R-80, V Condenser, including vacuum pump V-180 and controler I-180, 29/32 | Rotary Evaporator System | 220/240 V |
6250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Smallest footprint: Optimize your lab space. The Rotavapor™ R-80 features a user interface that can be rotated up to 90°, which allows you to position the R-80 as it suits you best while ensuring direct access and control of all distillation parameters.
- Reduced energy consumption: The design of the R-80, with its smaller-sized heating bath, minimizes heat waste and reduces energy consumption.
- Most cost-effective: Elevate your performance and trust in a brand that values excellence above all.
- Essential integration: The Rotavapor™ R-80 and our equally flexible Pure Essential Chromatography systems form an affordable, compact, and robust duo.
- Intuitive user interface: The central user interface facilitates the evaporation process thanks to the navigation control, which allows all parameters to be adjusted.
- Smooth manual lift: The ergonomic handle of the manual lift can easily be accessed from different directions, ensuring a reliable and quick operation regardless of your instrument's position.
- Precision-crafted convenience:
- Organize and secure your workspace with the R-80's integrated cable and tube holders, creating a tidier and safer work environment.
- The innovative Combi-Clip flask snap lock allows for quick, one-handed attachment and detachment of flasks, saving you time and hassle.
- The new VS22 seal is made from durable PTFE, which contributes to the longevity of your system.
- Cableless bath: The versatile heating bath accommodates flask sizes of up to 1 L and is suitable for applications that a water bath can address, thanks to its maximum working temperature of 95 °C.
Spezifikation
220/240 V | |
10 to 330 rpm | |
IP42 |
1 L | |
Ambient to 95°C |