Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer, manueller Hub
Der modulare Aufbau ermöglicht die einfache Erweiterung des R-300 zu einem vollintegrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle alle Komponenten steuert. Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer erfüllen die höchsten Erwartungen an Komfort und Vielseitigkeit bei den entsprechenden Anwendungen.
4580.00 € - 6940.00 €
Specifications
Gewicht (metrisch) | 13 kg |
---|---|
Spannung | 220/240 V |
Kapazität (metrisch) | 3 kg |
Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
Abmessungen (L x B x H) | 429 x 606 x 717 mm |
Product Code | Brand | Enthält | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Enthält | Price | Quantity & Availability | |||||
15550770
|
BUCHI
11R300111A101 |
Manueller Hub, B-301 Heizbad; SJ 29/32; diagonaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung |
4580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15570810
|
BUCHI
11R300111V111 |
Manueller Hub, B-301 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; mit Woulff-Flasche |
4960.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15590910
|
BUCHI
11R300151V021 |
Manueller Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; I-300 Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox |
6940.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15401384
|
BUCHI
11R300151V111 |
Manueller Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; mit Woulff-Flasche; P+G-Beschichtung |
5200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15530920
|
BUCHI
11R300151V101 |
Manueller Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Bequeme Entfernung des Kolbens und der Dampfleitung dank des einfach zu nutzenden Kombi-Clips
- Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
- Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
- Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System, einschließlich zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler, je nach Ihren Anforderungen
- Wahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad
- Großes Angebot an nützlichem Zubehör: Sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
- Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
- Nachverfolgbarkeit aller Prozessparameter, einschließlich Datenaufzeichnung und Diagrammerstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
- Sofortwarnung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten im Fall einer Prozess-Abweichung (nur mit Schnittstelle I-300/I-300 Pro)
Specifications
13 kg | |
3 kg | |
429 x 606 x 717 mm | |
10 bis 50 ° | |
Rotationsverdampfer | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
10 bis 280 U/min | |
IP 21 | |
CE, CSA | |
50/60 Hz |