Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer, elektrischer Hub
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Modell:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Enthält:
Elektronischer Hub, B-301 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; I-300 Schnittstelle mit Ventileinheit und VacuBox
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; mit Woulff-Flasche
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; I-300 Schnittstelle mit Ventileinheit und VacuBox
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bequeme Entfernung des Kolbens und der Dampfleitung dank des einfach zu nutzenden Kombi-Clips
- Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
- Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
- Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System, einschließlich zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler, je nach Ihren Anforderungen
- Wahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad
- Großes Angebot an nützlichem Zubehör: Sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
- Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
- Nachverfolgbarkeit aller Prozessparameter, einschließlich Datenaufzeichnung und Diagrammerstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
- Sofortwarnung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten im Fall einer Prozess-Abweichung (nur mit Schnittstelle I-300/I-300 Pro)
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 13,5 kg |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 3 kg |
| Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20°C to 220°C |
| Material (Beschichtung) | P+G-Sicherheitsbeschichtung |
| Enthält | Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung |
| Montageart der Glaswaren | Vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben |
| Abmessungen (L x B x H) | 429 x 606 x 717 mm |
| IP-Schutzart | IP 21 |
| Mehr anzeigen |