Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer, elektrischer Hub
Artikelnummer. 15451374 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Modell:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Enthält:
Elektronischer Hub, B-301 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; I-300 Schnittstelle mit Ventileinheit und VacuBox
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; mit Woulff-Flasche
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung
Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; I-300 Schnittstelle mit Ventileinheit und VacuBox
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15451374
Marke: BUCHI 11R300251V111
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der modulare Aufbau ermöglicht die einfache Erweiterung des R-300 zu einem vollintegrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle alle Komponenten steuert. Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer erfüllen die höchsten Erwartungen an Komfort und Vielseitigkeit bei den entsprechenden Anwendungen.
  • Bequeme Entfernung des Kolbens und der Dampfleitung dank des einfach zu nutzenden Kombi-Clips
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
  • Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
  • Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System, einschließlich zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler, je nach Ihren Anforderungen
  • Wahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad
  • Großes Angebot an nützlichem Zubehör: Sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
  • Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
  • Nachverfolgbarkeit aller Prozessparameter, einschließlich Datenaufzeichnung und Diagrammerstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
  • Sofortwarnung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten im Fall einer Prozess-Abweichung (nur mit Schnittstelle I-300/I-300 Pro)
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 13,5 kg
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 3 kg
Geschwindigkeit 10 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 20°C to 220°C
Material (Beschichtung) P+G-Sicherheitsbeschichtung
Enthält Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; mit Woulff-Flasche
Montageart der Glaswaren Vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben
Abmessungen (L x B x H) 429 x 606 x 717 mm
IP-Schutzart IP 21
Winkel 10 bis 50°
Zertifizierungen CE, CSA
Typ Rotationsverdampfer
Frequenz 50/60 Hz
Modell 11R300251V111
Standard-Konusverbindung SJ 29/32