Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit diagonaler Glasbaugruppe, elektronischer Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marke:  BUCHI 11R300251A031
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15571190
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit für die Rotationsverdampfung
  • Durch den modularen Aufbau kann der R-300 zu einem vollständig integrierten System erweitert werden
  • Das Wärmebad B-305 kann entweder mit Wasser- oder Ölerhitzungsflüssigkeit verwendet werden
  • Kompatibilität mit der zentralen Schnittstelle zur individuellen Regelung jeder Komponente
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund der ergonomischen Optionen für die elektronische oder manuelle Hebefunktion
Diagonaler Kondensator
  • Für Standardanwendungen mit begrenzter Höhe
Intelligente Destillationsvorgänge
  • Ermöglicht automatisierte, unbeaufsichtigte Prozesse mit optimierten Systemparametern
  • Anwender können ihre eigenen SOP in das System programmieren und anschließend Destillationsprozesse fernüberwachen
  • Buchi Cloud Services maximieren die Systemverfügbarkeit mit intelligenten Self-Service-Tools und kostenlosen Updates erheblich
Hohe Flexibilität
  • Durch das modulare Design werden individuelle Anforderungen an die Rotationsverdampfung durch eine hohe Systemflexibilität erfüllt
  • Es ist eine große Auswahl an Systemzubehör, Glasgeräten und mobilen Überwachungsoptionen verfügbar
  • Anwender können ihren spezifischen Destillationsprozess an jede gewünschte Anwendung anpassen
  • Sieben verschiedene Glasaufbauten, die mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probeneigenschaften kompatibel sind
Maximaler Komfort
  • Der R-300 lässt sich einfach bedienen und weist Funktionen auf wie One-Touch-Schnittstellenbefehle und schnelle Kolbenhandhabung mit Combi-Clip
  • Combi-Clips mit Schnappverschluss ermöglichen es, Verdampfungskolben mit einer Hand anzubringen
  • Optionen zur manuellen Anpassung von Systemparametern mit intuitiv bedienbaren Tasten
  • Sofortige Einstellung der Heiztemperatur und der Rotationsgeschwindigkeit im Falle eines dringenden oder unerwarteten Ereignisses
  • Exklusive Möglichkeit, Glaswaren mit einem individuellen, permanenten Aufdruck zu personalisieren
Spezifikation
Spezifikation
13,5 kg
10 bis 280 U/min
1500 cm2
B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
100 W
IP 21
10 ° bis 50 °
Rotationsverdampfer
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotationsverdampfung
Unbeschichtet
220 °C
Diagonal
5,5 l
CE/CSA-Zulassung
50/60 Hz
29/32