Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt die höchsten Ansprüche hinsichtlich Bedienkomfort und Vielseitigkeit.
Marke:  BUCHI 11R300251V021
7111.05 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15551230
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die zentrale Schnittstelle regelt jede Komponente
  • Modulare Bauweise
  • Vielseitig
Spezifikation
Spezifikation
5000 mL
Keine
Umgebungstemperatur 220 °C
180 U/min
Heizbad B-305 (20 bis 220 °C) Wasser, max. Kolbengröße: 5 L