Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfersystem
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Kondensatortyp:
Trockeneiskühler
Vertikal
Material (Beschichtung):
Nicht beschichtet
P+G-Sicherheitsbeschichtung
Sicherheitsbeschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Effektives Rotavapor System für begrenzte Budgets
- Die grundlegende Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Verdampfung.
- Hohe Langlebigkeit dank hoher Materialqualität
- Zuverlässiger Betrieb aufgrund der robusten Bauweise
- Schnelle und ergonomische Bedienung mit leichtgängiger manueller Hubmechanik
- Einfache Handhabung des Kolbens und Entnahme der Dampfleitung durch multifunktionale Kombiklemme
- Einfache Bedienung durch die Integration von Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler
- Erweiterbar mit einer großen Auswahl an Zubehör und verschiedenen Glasaufbauten
- Flexibilität bei der Nutzung des unabhängigen Heizbades für weitere Anwendungen
- Enthält: Ausgewählter Kühler, 1 l-Aufnahme- und Verdampfungskolben, Dampfleitung
- Umfasst alles notwendige Zubehör für den sofortigen Einsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 502 mm Rotavapor, 326 mm Bad |
| Beschreibung | Rotationsverdampfersystem mit Vertikalkühler, P+G-Sicherheitsbeschichtung und Umlaufkühler |
| Höhe (metrisch) | 898 mm Rotavapor, 219 mm Bad |
| Spannung | 220/240 V |
| Breite (metrisch) | 617 mm Rotavapor, 285 mm Bad |
| Kapazität (metrisch) | 3 kg |
| Geschwindigkeit | 20 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20°bis 95 °C |
| Display | Digital |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verdampfung im Labor |
| Mehr anzeigen |