Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfer
Diese Rotationsverdampfer erfüllen die wesentlichen Anforderungen klassischer Laboranwendungen. Büchi™ Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfer sind in der Lage, manuell einstellbare Drehzahlen von 20 bis 280 U/min zu erreichen und verfügen über einen Hubzylinder zum manuellen Anheben des Verdampferkolbens.
2850.00 € - 3570.00 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) | 502 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 898 mm |
Spannung | 220/240 V |
Breite (metrisch) | 617 mm |
Kapazität (metrisch) | 3 kg |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15394906
|
BUCHI
11100V101 |
Rotationsverdampfer mit Vertikalkühler |
3570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15334916
|
BUCHI
11100C111 |
Rotationsverdampfer mit Trockeneiskühler und Schutzbeschichtung |
3000.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15324916
|
BUCHI
11100C101 |
Rotationsverdampfer mit Trockeneiskühler |
2850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Effektives Rotavapor System für begrenzte Budgets
- Die grundlegende Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Verdampfung.
- Hohe Langlebigkeit dank hoher Materialqualität
- Zuverlässiger Betrieb aufgrund der robusten Bauweise
- Schnelle und ergonomische Bedienung mit leichtgängiger manueller Hubmechanik
- Einfache Handhabung des Kolbens und Entnahme der Dampfleitung durch multifunktionale Kombiklemme
- Einfache Bedienung durch die Integration von Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler
- Erweiterbar mit einer großen Auswahl an Zubehör und verschiedenen Glasaufbauten
- Flexibilität bei der Nutzung des unabhängigen Heizbades für weitere Anwendungen
- Enthält: Ausgewählter Kühler, 1 l-Aufnahme- und Verdampfungskolben, Dampfleitung
- Umfasst alles notwendige Zubehör für den sofortigen Einsatz
Spezifikation
502 mm | |
220/240 V | |
3 kg | |
20°bis 95 °C | |
Allgemeine Verdampfung im Labor | |
30 W, verbunden mit Heizbad B-100 | |
0 bis 35 ° (einstellbar) | |
SJ 29/32 |
898 mm | |
617 mm | |
20 bis 280 U/min | |
Digital | |
Heizbad B-100, Netzkabel, Satz erforderlicher Kühl- und Vakuumschläuche, Liste von Lösungsmitteln, 1 l-Auffang- und Verdampfungskolben, Vakuumabdichtung, Dampfleitung, Kühler | |
±2 °C | |
CE |